Learn More
Proteintech Estreptavidina conjugada con HRP
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Formulación | 0,01 M de fosfato de sodio, 0,25 M de NaCl, 50 % de glicerol, pH 7,6 con 3 mg/ml de BSA |
| Cantidad | 500 μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. Estable durante un año después del envío. |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, western blot |
| Grado de pureza o calidad | La proteína estreptavidina se purifica a partir de Streptomyces avidinii. |