Learn More
Applied Biosystems™ HRM Software Module for QuantStudio™ 12K Flex System
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este módulo de software amplía la funcionalidad del software QuantStudio™ 12K Flex, lo que permite realizar análisis de fusión de alta resolución (HRM) en amplicones de PCR.
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis posterior a PCR utilizado para identificar la variación genética en las secuencias de ácido nucleico. Este método sencillo y rápido se basa en técnicas de curva de fusión (disociación) de PCR y está habilitado por la reciente disponibilidad de tintes de unión de ADN bicatenario (ADNbc) mejorados además de análisis de software e instrumentos de PCR en tiempo real de última generación. El análisis de HRM puede discriminar las secuencias de ADN en función de su composición, longitud, contenido de GC o complementariedad de hebras.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12K Flex |
| Línea de productos | QuantStudio |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Licencia | 10 asientos |
| Cantidad | 1 kit |