missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16884765 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16884765 20 μL 20 microlitros
16874765 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16884765 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 262521AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HRG contains two cystatin-like domains and is located in plasma and platelets. The physiological function has not been determined but it is known that the protein binds heme, dyes and divalent metal ions. It can inhibit rosette formation and interacts with heparin, thrombospondin and plasminogen. Two of the protein′s effects, the inhibition of fibrinolysis and the reduction of inhibition of coagulation, indicate a potential prothrombotic effect. Mutations in this gene lead to thrombophilia due to abnormal histidine-rich glycoprotein levels.

Especificaciones

Antígeno HRG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HRG
N.º de referencia del gen P04196
Alias de gen histidine rich glycoprotein, HPRG, HRG, HRGP
Símbolos de los genes HRG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HRG Fusion Protein Ag16278
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3273
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.