Learn More
IKA™ HRC 2 Basic
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16238631 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V, 115 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16238631 230 V, 115 V cada uno
1 options
Código de producto. 16238631 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025003742
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El baño de circulación compacto de refrigeración y calentamiento presenta una alta eficiencia energética y una bomba de presión y succión variable.
  • El aislamiento de alta calidad del baño de 4 l permite un calentamiento rápido y reduce la entrada de calor al enfriar
  • El uso del circuito de control de temperatura externo es posible para hasta 2,5 l de termofluido sin recarga
  • La tolva integrada y la válvula de drenaje garantizan un manejo seguro y limpio del termofluido.
  • La tapa frontal de fácil abertura permite una limpieza sencilla del filtro de aire de la unidad de refrigeración
  • Hay una válvula de drenaje en la parte delantera del baño
  • Se puede conectar una manguera para vaciar el baño, por lo que el usuario no entra en contacto directo con el termofluido
  • Sistema de refrigeración de velocidad controlada con capacidad de refrigeración a 400 W
  • Bomba de velocidad controlada hecha de PEEK: (0,5 bar; 22 l/min)
  • 1500 W de capacidad de calentamiento (1200 W a 115 V)
  • Indicador de nivel digital
  • Clasificación de seguridad III (FL) según DIN 12876
  • Circuito de seguridad de temperatura ajustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Termostato de circulación
Capacidad (métrico) De 1,4 L a 4,0 L
Tipo de bomba Bomba de presión/succión
Intervalo de temperatura De -20 °C a +100 °C
Pantalla LED
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 K
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 475 x 525 mm
Peso (métrico) 32,8 kg
Requisitos eléctricos 50/60 Hz
Tensión 230 V, 115 V