missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HQ-415, MedChemExpress

Código de producto. 16477568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477568 10 mg 10 miligramos
16483587 50 mg 50 miligramos
16447506 100 mg 100 miligramos
16440048 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477568

Marca: Medchem Express HY18670

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.

HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HQ-415
CAS 430462-93-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.6 mg/mL (13.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)NC4=NC=CC(C)=C4
Peso molecular (g/mol) 415.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.48
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.