missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV18 E7 Monoclonal Antibody (OTI10D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017481
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17595274 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17595274

Marca: Origene Technologies TA811359S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV18 E7 Monoclonal antibody specifically detects HPV18 E7 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno HPV18 E7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10D7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZBTB17
N.º de referencia del gen Q13105
Alias de gen HPV E7; HPV18; HPV-18; human papillomavirus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 112-457 of human ZBTB17 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7709
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.