Learn More
HPV18 E7 Monoclonal Antibody (OTI10D7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17595274
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
17595274 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17595274 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811359S
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
HPV18 E7 Monoclonal antibody specifically detects HPV18 E7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Antígeno HPV18 E7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10D7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZBTB17
N.º de referencia del gen Q13105
Alias de gen HPV E7; HPV18; HPV-18; human papillomavirus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 112-457 of human ZBTB17 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7709
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1