missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV16 E7 Antibody (716-D1cc) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30164785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30164785 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30164785 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB10073152JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV16 E7 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 E7 in Virus samples. It is validated for Western Blot,Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPV16 E7
Aplicaciones Western Blot, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 716-D1cc
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E7, HPV16 E7, HpV16gp2, Links Transforming protein human papillomavirus 16, Protein E7, Transforming protein, Transforming protein human papillomavirus 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with HPV oncoprotein E7, type 16.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.