missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPV16 Antibody (HPV16/1295), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08758UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HPV16 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| HPV16 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| Human Papilloma Virus Type 16 | |
| HPV-16 E6 peptide (MHQKRTAMFQDPPQERPRKLPQLC) | |
| 100 μg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HPV16/1295 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido