Learn More
HPV-16 Mouse, Clone: HPV16/1296, enQuireBio™
Código de producto. p-7156322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15981418 20 μg 20 microgramos
15991418 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15981418 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor MSM41296P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno HPV-16
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon HPV16/1296
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human papilloma virus type 16
Control positivo HPV-16 infected cells or cervical tissue
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ