Learn More
HPV-16 Mouse, Clone: HPV16/1296, enQuireBio™
Código de producto. 15991418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15991418 100 μg 100 microgramos
15981418 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15991418
Marca: EnquireBio MSM41296P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno HPV-16
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon HPV16/1296
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human papilloma virus type 16
Control positivo HPV-16 infected cells or cervical tissue
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ