missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV-16 Mouse, Clone: HPV16/1296, enQuireBio™

Código de producto. 15981418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15981418 20 μg 20 microgramos
15991418 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15981418

Marca: EnquireBio MSM41296P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno HPV-16
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon HPV16/1296
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human papilloma virus type 16
Control positivo HPV-16 infected cells or cervical tissue
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.