missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Gel de sílice 60 para HPTLC, F254, placas de vidrio

Código de producto. 17443323
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17443323 20 x 20 cm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17443323 Proveedor Merck N.º de proveedor 1155340001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Placas de vidrio para HPTLC (20 x 20 cm o 20 x 10 cm) con gel de sílice 60 recubiertas con indicador fluorescente F254, 25/caja

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tamaño de poro 60 Å
Tipo Placa de HPTLC de vidrio
Indicador fluorescente F254
Absorbente Gel de sílice
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.