missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPS6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HPS6 |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16828403
|
Proteintech
11371-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16818403
|
Proteintech
11371-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This intronless gene encodes a protein that may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. This protein interacts with Hermansky-Pudlak syndrome 5 protein. Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 6.Especificaciones
| HPS6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q7M733, Q86YV9, Q8BLY7 | |
| 20170, 309446, 79803 | |
| HPS6 Fusion Protein Ag1929 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HPS6 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Hermansky Pudlak syndrome 6, HPS6, RP11 302K17.1, Ru, Ruby eye protein homolog | |
| HPS6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto