Learn More
Invitrogen™ HPR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
159.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | HPR |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17793294
|
Invitrogen™
PA5121901 |
20 μL |
159.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17783294
![]() |
Invitrogen™
PA5121900 |
100 μL |
462.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descrizione
This gene encodes a haptoglobin-related protein that binds hemoglobin as efficiently as haptoglobin. Unlike haptoglobin, plasma concentration of this protein is unaffected in patients with sickle cell anemia and extensive intravascular hemolysis, suggesting a difference in binding between haptoglobin-hemoglobin and haptoglobin-related protein-hemoglobin complexes to CD163, the hemoglobin scavenger receptor. This protein may also be a clinically important predictor of recurrence of breast cancer.Specifica
| HPR | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Pig, Rat | |
| P00739 | |
| 3250 | |
| Recombinant Haptoglobin Related Protein (HPR), Gln160-Glu405 (Accession P00739). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| HPR |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| A-259H10.2; Haptoglobin-related locus; haptoglobin-related protein; HP; HPR | |
| HPR | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.