Learn More
HPOB, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
HPOB is a highly potent and selective inhibitor of HDAC6 with an IC50 of 56 nM. HPOB displays >30 fold less potent against other HDACs. HPOB enhances the effectiveness of DNA-damaging anticancer agents in transformed cells but not normal cells. HPOB does not block the ubiquitin-binding activity of HDAC6.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HPOB |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1429651-50-2 |
| Color | Pink |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18N2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (159.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(CCO)C1=CC=CC=C1)CC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.