Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales con certificación HPLC/GC
Código de producto. 17614745
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17614745
Marca: Fisherbrand™ 11 40 3268
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de viales certificados de HPLC/GC Fisherbrand™ incluye 100 viales y 100 tapones con septos premontados.
  • Kit de viales con certificación HPLC/GC que incluye:
    • Vial de rosca corta de 1,5 ml, vidrio ámbar, etiqueta
    • Tapón de rosca corta de PP Ultrabond, azul, orificio central
    • Silicona beige/PTFE blanco, 45° shore A, 1,3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 9mm
Material Vidrio de primera clase hidrolítica
Precortados No
Esterilidad No estéril
Desechables Sí
Volumen (métrico) 1,5 mL
Graduado Sí
Incluye Vial y tapón
N.° por paquete 100
Dureza 45°
Línea de productos Fisherbrand
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca con septum
Altura (métrico) 32 mm
Grosor (métrico) 1,3 mm
Certificaciones/conformidad Certificado LC/GC
Tipo Kit práctico de viales de rosca certificado
Conservante No
Tamaño del tapón 9mm
Marking Spot Sí
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de cromatografía