Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC
Código de producto. p-8012132 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Carga de carbono:
10 %
4%
6,50%
8%
8,50%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10740523
Marca: Macherey-Nagel™ 720956.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas para HPLC
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 8%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa y emparejamiento de iones
Tipo Columna