Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC
Código de producto. 10740523 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Carga de carbono:
10 %
4%
6,50%
8%
8,50%
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Carga de carbono unitSize
10740523 4,6 mm 8% cada uno
10658611 4,6 mm 8,50% cada uno
10526151 4,6 mm 6,50% cada uno
12432690 4,6 mm 10 % cada uno
10348441 4,6 mm 4% cada uno
10358061 4 mm 6,50% cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10740523 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720956.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas para HPLC
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 8%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa y emparejamiento de iones
Tipo Columna