Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC
Código de producto. 10526151 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Carga de carbono:
10 %
4%
6,50%
8%
8,50%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Carga de carbono unitSize
10526151 4,6 mm 6,50% cada uno
10740523 4,6 mm 8% cada uno
10658611 4,6 mm 8,50% cada uno
12432690 4,6 mm 10 % cada uno
10348441 4,6 mm 4% cada uno
10358061 4 mm 6,50% cada uno
6 options
Código de producto. 10526151
Marca: Macherey-Nagel™ 720065.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas para HPLC
Especificaciones
Formato de columna Columna estándar
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 4350 psi (300 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna