Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase inversa Nucleosil™ C18 AB, 5 μm, 4 mm x 125 mm
Código de producto. 10266651 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10266651 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10266651 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720935.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 25%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 1 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 AB
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 25%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna