Descripción
- With Luer-Lock connection for gassing the solvents and change indicator for timely change.
- Made of PP for PFAS analysis of polyfluorinated chemicals (formerly: PFC)
- UNF 1/4 in. 28G thread size fits to any SCA PFAS-Analytic Safety Cap for PFAS Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SCAT Safety Caps for PFAS-Analytic |
| Material | PP |
| Tamaño de rosca | UNF 1/4 in. 28G |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC analysis |
| Tipo | Valve |
| Cantidad | 1 unidad |
| Color | Red, Green |