Learn More
Invitrogen™ HPDL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15764801 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15764801 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15764801
Marca: Invitrogen™ PA556898
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: SPGEDPELGL EMTAGFGLGG LRLTALQAQP GSIVPTLVLA ESLPGATTRQ DQVEQFLARH KGPGLQHVGL YTPNIVEATE GVATAGGQFL AP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 75%.
May have dioxygenase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HPDL
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica HPDL
N.º de referencia del gen Q96IR7
Alias de gen 4-HPPD-L; 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase like; 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase-like protein; GLOXD1; glyoxalase domain containing 1; glyoxalase domain-containing protein 1; HPDL; RP4-534D1.1
Símbolos de los genes HPDL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human HPDL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94520).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG