missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPCAL4 Monoclonal Antibody (OTI3F11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17570194
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17570194 100 μL 100 microlitros
17590194 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17570194

Marca: Origene Technologies TA808692

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

May be involved in the calcium-dependent regulation of rhodopsin phosphorylation.

Especificaciones

Antígeno HPCAL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HPCAL4
N.º de referencia del gen Q9UM19
Alias de gen HLP4
Símbolos de los genes HPCAL4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 2-191 of human HPCAL4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.