Learn More
Piezas de repuesto de la llave de paso HP Rotaflo™: llaves de repuesto
Código de producto. p-8338003
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
3 mm
6 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
10719555 3 mm paquete de 2
12038743 3 mm cada uno
12028743 10 mm cada uno
12018743 6 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10719555 Proveedor Quickfit N.º de proveedor HP3K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llaves de repuesto para llave de paso
Disponibles en diámetros interiores de 3 y 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Calibre de tapón 3 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Llave de paso HP Rotaflo™