missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HP Mouse anti-Human, Clone: UMAB10, liquid, UltraMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies UM570010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Haptoglobin is an a2-globulin plasma protein synthesized in the liver. It is an acute phase protein which aslo acts as a scavenger of hemoglobin from hemolyzed red cells. The haptoglobin monomer consists of two a and two beta chains; the a chanins bay be hp1Fa, hp1Sa, or hp2a types while the beta chain is constant. Three major phenotypes are recognized: HP1-1, Hp2-1 and Hp-2-2, in which the hp1a chain bay be either the F or S type.Especificaciones
| HP | |
| Monoclonal | |
| 0.5-1.0 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P00738 | |
| HP | |
| Full length human recombit protein of human HP produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| UMAB10 | |
| Unconjugated | |
| HP | |
| BP, HP2ALPHA2, HPA1S | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3240 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido