missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HP Monoclonal Antibody (OTI1B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594931
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17594931 30 μL 30 microlitros
17574931 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17594931

Marca: Origene Technologies TA501700S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HP Monoclonal antibody specifically detects HP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno HP
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B1
Concentración 0.31 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HP
N.º de referencia del gen P00738
Alias de gen alpha polypeptide; Ba1-647; beta polypeptide; binding peptide; Binding peptide (BP); BP; haptoglobin; haptoglobin alpha 1S; Haptoglobin alpha chain; Haptoglobin alpha chain / alpha(1S) beta; haptoglobin alpha(1S)-beta; Haptoglobin alpha(2FS) beta; haptoglobin alpha(2FS)-beta; Haptoglobin beta chain; haptoglobin, alpha polypeptide; haptoglobin, beta polypeptide; haptoglobin; haptoglobin-like; haptoglobin-like; haptoglobin-related protein; Hp; HP-1; HP2 ALPHA2; HP2ALPHA2; HP2-ALPHA-2; HPA1S; HPR; HPT; Liver regeneration-related protein LRRG173; LOC100067869; LOC479668; MGC111141; MGC133752; preHP2; zonulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3240
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.