Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica
Tamaño:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 300 °C
De 0 °C a 375 °C
De 50 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ajuste digital preciso y control de la temperatura de la placa.
- Para mayor seguridad, la luz intermitente avisa cuando la placa superior está caliente
- Pulsar los botones y ajustar el dial para cambios rápidos de temperatura y un control simple.
- El control por microprocesador permite una monitorización precisa de la temperatura de la placa
- La forma de la carcasa aporta estabilidad para desviar los derrames del usuario
- La luz de advertencia «caliente» parpadeará cuando la temperatura de la placa sea superior a 50 °C.
- El circuito de seguridad independiente protege contra el sobrecalentamiento y los componentes electrónicos internos están protegidos contra la corrosión
- Admite varios vasos, un recipiente grande o incluso portaobjetos de microscopio
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 30 x 30 cm |
| Temperatura (métrico) | De 0 °C a 300 °C |
| tipo de tapón | Estilo UE, Estilo Reino Unido |
| N.º de posiciones | 1 |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Hotplate |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA |
| Warranty | 3 años |
| Mostrar más |