Learn More
HOXD9 Monoclonal Antibody (OTI2B1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014371
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17562114 30 μL 30 microlitros
17542114 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17562114
Marca: Origene Technologies TA809665S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno HOXD9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HOXD9
N.º de referencia del gen P28356
Alias de gen homeo box D9; homeobox D9; homeobox Hox-D9; homeobox protein Hox-4.4; Homeobox protein Hox-4C; homeobox protein Hox-5.2; Homeobox protein Hox-D9; HOX4; Hox-4.3; Hox-4.3, mouse, homolog of; Hox-4.4; HOX4C; Hox-5.2; HOXD9; Hoxd-9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1