missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXD4 Monoclonal Antibody (OTI1E9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15996744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15996744 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996744

Marca: Invitrogen™ MA527158

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOXD4 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXD4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HOXD4
N.º de referencia del gen P09016
Alias de gen 6030436D05Rik; HHO.C13; homeo box D4; homeobox D4; homeobox protein HHO.C13; Homeobox protein Hox-4.2; homeobox protein Hox-4B; Homeobox protein Hox-5.1; homeobox protein Hox-D4; HOX4; Hox-4.2; Hox-4.2, mouse, homolog of homeo box X; HOX4B; Hox-5.1; HOXD4; Hoxd-4; LOW QUALITY PROTEIN: homeobox protein Hox-D4
Símbolos de los genes HOXD4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of HOXD4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3233
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.