missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXC13 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15873124
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15873124 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15873124

Marca: Invitrogen™ PA568212

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse and Rat samples.

This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, which are located on different chromosomes and consist of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXC genes located in a cluster on chromosome 12. The product of this gene may play a role in the development of hair, nail, and filiform papilla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXC13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica HOXC13
N.º de referencia del gen P31276, P50207
Alias de gen ECTD9; homeo box 3G; homeo box C13; homeobox C13; homeobox protein Hox-3G; Homeobox protein Hox-C13; HOX3; HOX3G; HOXC13; Hoxc-13; NUP98/HOXC13; RGD1563984
Símbolos de los genes HOXC13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human HOXC13.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15422, 315337, 3229
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.