missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXC12 Polyclonal Antibody

Código de producto. 17931711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17931711 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17931711

Marca: Invitrogen™ PA5144050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Jurkat whole cell, human Hacat whole cell. IHC: mouse skin tissue. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

The Homeobox (Hox) proteins are a family of transcription factors that play a role in development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. Specifically, the Hox proteins direct DNA-protein and protein-protein interactions that assist in determining the morphologic features associated with the anterior-posterior body axis. Hox proteins are involved in controlling axial patterning, leukemias and hereditary malformations. In mammals, there are four gene clusters encoding Hox proteins, namely HoxA, HoxB, HoxC and HoxD, that are located on different chromosomes, each consisting of 9-11 tandemly arranged genes. HoxC12 (Homeobox C12), also known as Hox3, Hox3F or HOC3F, is a member of the Abd-B homeobox (Hox) family and is encoded by a gene from the HoxC cluster. HoxC12 is a 282 amino acid long nuclear protein that contains one homeobox DNA-binding domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXC12
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 4mg trehalose and no preservative
génica HOXC12
N.º de referencia del gen P31275, Q8K5B8
Alias de gen HOC3F; homeo box C12; homeobox C12; homeobox protein Hox-3.8; Homeobox protein Hox-3F; Homeobox protein Hox-C12; Homeobox protein Hox-C12 (Hox-3F); HOX3; Hox-3.8; HOX3F; HOXC12; Hoxc-12
Símbolos de los genes HOXC12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived human HOXC12 recombinant protein (Position: M1-N195).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15421, 3228
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.