Learn More
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Código de producto. 17639876 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17639876 100 μL 100 microlitros
17791299 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17639876 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL48867112100UL
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno HOXA7
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7H6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC148692
Símbolos de los genes HOXA7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HOXA7 fusion protein Ag19025
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3204
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1