missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXA4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781582 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15781582 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15781582 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563814

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NTKMRSSNSA SASAGPPGKA QTQSPHLHPH PHPSTSTPVP SSI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 81%.

In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXA4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica HOXA4
N.º de referencia del gen Q00056
Alias de gen AV206827; Dfd-like protein; homeo box A4; homeobox A4; homeobox protein Hox-1.4; Homeobox protein Hox-1D; homeobox protein Hox-A4; homeobox protein Hox-A4-like; homeobox protein MH-3; HOX1; Hox-1.4; Hox-1.4-like protein; Hox-14; HOX1D; Hoxa4; Hoxa-4; LOC100912525
Símbolos de los genes HOXA4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human HOXA4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100085).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3201
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.