missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXA4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11397283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11397283 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11397283 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA519309

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno HOXA4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HOXA4
N.º de referencia del gen Q00056
Alias de gen AV206827; Dfd-like protein; homeo box A4; homeobox A4; homeobox protein Hox-1.4; Homeobox protein Hox-1D; homeobox protein Hox-A4; homeobox protein Hox-A4-like; homeobox protein MH-3; HOX1; Hox-1.4; Hox-1.4-like protein; Hox-14; HOX1D; Hoxa4; Hoxa-4; LOC100912525
Símbolos de los genes HOXA4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (QAKGPAHGLHASH) corresponding to the internal amino acids of HOXA4 (aa 122-135).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3201
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.