missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16629734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16629734 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16629734 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103281

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total HOXA2.

Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXA2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica HOXA2
N.º de referencia del gen O43364, P31246
Alias de gen AI324701; homeo box A2; homeobox A2; homeobox protein Hox-1.11; Homeobox protein Hox-1K; homeobox protein Hox-A2; Hox1.11; Hox-1.11; Hox111; Hox-111; HOX1K; HOXA2; Hoxa-2; MCOHI; NEWGENE_2813
Símbolos de los genes HOXA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human HOXA2(Accession O43364), corresponding to amino acid residues S279-S329.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 103690123, 3199
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.