Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color blanco unisex Howie-Style con puños elásticos
Descripción
Incluye dos bolsillos inferiores. Las batas de laboratorio de protección de color blanco unisex estilo Howie Logistik Unicorp™ cuentan con un estilo de parte delantera cruzada y ajustada con corchetes para ofrecer una protección frontal adicional.
- Bata con cierre lateral para laboratorio
- Puños tejidos
- Blanco
- Dos bolsillos inferiores
- Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
- Algodón/poliéster
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata con cierre lateral para laboratorio |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Algodón, Poliéster |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Howie |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Mostrar más |