Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección 100 % algodón Howie-Style
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
108 cm
Descripción
- Dos bolsillos plastones abiertos a la altura de la cintura
- Un bolsillo adicional profundo con cierre de solapa
- Espalda con aberturas laterales para facilitar el movimiento
- Cierre con corchete en la muñeca
- Los corchetes son de acero inoxidable
- Disponible en cuatro tamaños unisex y en algodón de poliéster o algodón 100 %
- Sin marcado CE
Especificaciones
Tipo | Bata con cierre lateral para laboratorio |
Material | Carbono |
Color | Blanco |
N.º de bolsillos | 3 |
Tamaño del tórax (métrico) | 108 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Para mayor protección adicional contra salpicaduras químicas menores |
Incluye | Dos bolsillos abiertos en la cintura, un bolsillo profundo con solapa, espalda con aberturas para facilitar el movimiento y cierre con corchetes en los puños |
Longitud (métrico) | 100 cm |
Estructura | 100 % algodón |