Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Viking™
Descripción
- Se adaptan a otros elementos de EPI, como cascos, viseras, protectores faciales, mascarillas y protectores para soldadura.
- Su diseño dieléctrico no se deforma.
- Almohadillas con ajuste a presión
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI S.3.19-1974 |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, construcción, silvicultura, construcción general, construcción pesada, paisajismo, productos de madera, fabricación de metales Petroquímica Acero Minería Transporte Gestión de residuos/servicios públicos |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 29 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Modelo | Orejeras Viking 1 |
| Incluye | Ventilación interior |