Learn More
Honeywell™ Orejeras dieléctricas Howard Leight™ Thunder™ T3
Descripción
- Adecuadas para prácticamente cualquier lugar de trabajo, especialmente los entornos eléctricos y mineros.
- La tecnología Air Flow Control™ proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias.
- La diadema de plástico ABS no conduce la electricidad.
- El exclusivo diseño de diadema doble con ventilación interior minimiza la presión sobre la cabeza y permite que la superficie de contacto respire más fácilmente en climas cálidos/húmedos.
- La diadema exterior no deformante resiste los entornos más duros.
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Certificaciones/conformidad | ANSI S3.19-1974, NRR 30 |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección auditiva eléctrica óptima y almohadillas con ajuste a presión para facilitar el mantenimiento |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 30 dB |
| Tipo de producto | Orejeras Thunder T3 |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Material | Plástico ABS |
| Modelo | Sobre la cabeza |