Learn More
Honeywell™ Orejeras de radio AM/FM Hi-Vis digitales Howard Leight Sync™
Descripción
- Banda FM entre 87,5 y 108 MHz
- Banda AM entre 520 y 1710 kHz
- Cascos verdes brillantes para una alta visibilidad y contraste en condiciones de baja iluminación.
- Diadema reflectante exclusiva.
- Pantalla LCD
- 10 emisoras presintonizadas
- Salida de volumen máxima de 82 dBA (basada en la entrada de 120 mV)
- Memoria de volumen
- Compartimento exterior para pilas con tapa deslizante.
- Requiere 2 pilas AA
- Ideal para la mayoría de los entornos ruidosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde, negro |
| Certificaciones/conformidad | Categoría EC PPE: 2, QA ISO 9001/2000, declaración CE: CAB-24661 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 29 dB |
| Modelo | Sobre la cabeza |
| Incluye | Incluye función de desconexión automática, toma de entrada de audio. Requiere 2 pilas AA |