Learn More
Honeywell™ Orejeras de radio AM/FM digitales Howard Leight Sync™
Descripción
- Sintonización digital AM/FM con pantalla LCD.
- 10 emisoras presintonizadas
- Salida de volumen máxima de 82 dBA (basada en la entrada de 120 mV)
- Función de memoria de volumen.
- La elegante diadema con diseño de rombos y pespuntes rojos tiene un aspecto fresco y fácil de limpiar.
- Portahorquillas reforzadas con asideros para un ajuste fácil y cómodo.
- Compartimento exterior para pilas con tapa deslizante.
- El tejido evita la transmisión de calor habitual con las diademas de plástico.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Certificaciones/conformidad | Categoría EC PPE: 2, QA ISO 9001/2000, declaración CE |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 29 dB |
| Modelo | Sobre la cabeza |
| Incluye | Incluye función de desconexión automática, toma de entrada de audio. Requiere 2 pilas AA |