Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Mach 1
Código de producto. 11381095
Change view
Click to view available options
:
Orejeras Mach 1
Código de producto.
11381095 Orejeras Mach 1
1 options
Código de producto. 11381095
Marca: Honeywell™ 1010421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan una protección adecuada contra el ruido a bajo coste.
  • Su diseño extremadamente ligero proporciona comodidad para usos intermitentes y a largo plazo.
  • Diseño dieléctrico seguro para todos los lugares de trabajo, especialmente los entornos eléctricos
  • Ajuste de la diadema para la altura de las copas
  • Material de la diadema: POM - Acetal
  • Material de las copas: Polipropileno
  • Material de la almohadilla de las copas: PVC/PUR-E (poliuretano)
  • Diseño de copas de perfil bajo
  • Fuerza de la diadema: 9,9N
  • Peso: 136g (0,3 lb)
  • Para entornos con ruido de 100 dB a menos de 105 dB(A)
Compliance
  • Aprobado conforme a AS/NZS 1270:2002
  • Número de licencia 1133
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, rojo
ANSI S3.1974 Sí
Material del cojín PVC/PUR-E
Material de la banda de sujeción POM - Acetal
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan una protección adecuada contra el ruido a bajo coste, para todos los lugares de trabajo, especialmente los entornos eléctricos.
Reducción del ruido nominal (RRN) 18 dB
Tipo de producto Orejeras Mach 1
Dieléctrico/a/s Sí
Material Polipropileno
Modelo Sobre la cabeza