Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Leightning™ L2
Descripción
- EN 352-1
- Adecuadas para plegado en entornos con un ritmo rápido
- La tecnología de control de flujo de aire ofrece claridad
- Almohadillas para la oreja encajadas para una máxima comodidad y eficacia
- Ajuste telescópico de altura para un buen acoplamiento
- Alto grado de comodidad para la mayoría de las tareas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Certificaciones/conformidad | ANSI S3.19-1974 |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, construcción, silvicultura, construcción general, construcción pesada, paisajismo, productos de madera, fabricación de metales, acero petroquímico |
| Modelo | L2F, Sobre la cabeza |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Material | Acero |