Learn More
Honeywell™ Orejeras de diadema Howard Leight™ Leightning™ L1s
Descripción
- Asequible, orejera de nivel básico
- Diseño contemporáneo y de perfil bajo
- Las almohadillas súper suaves para la oreja eliminan la sensación de «presión» en la cabeza
- La función a ajuste a presión permite una sustitución rápida y sencilla de las almohadillas
- La cinta para la cabeza incluye un ajuste telescópico para un acoplamiento personalizado
- Construcción con cable de acero para soportar un uso exigente y espuma acolchada para minimizar la presión sobre la cabeza
- Los auriculares incorporan la tecnología de control del flujo de aire patentada para reducir el sonido en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso de los auriculares
- Tres niveles de reducción del sonido para adaptarse a los diferentes entornos
- Clasificación de reducción del ruido: 25
- SNR (dB): 30; H (dB): 31; M (dB): 28; L (dB): 23
- Color: Negro, gris claro
- Tamaño: Tamaño único para prácticamente todas las tallas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro (diadema) y gris claro (copa) |
| Reemplazos de cojines | Sí |
| Color del cojín | Gris claro |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso de fábrica e industrial, bloqueando el ruido extraño |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 25 |
| Headband Color | Negro |
| Modelo | Sobre la cabeza |
| Batería, tipo | Ninguno |