Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Clarity™ C3
Descripción
- La tecnología de gestión del sonido mejora la comunicación en el trabajo a través de una atenuación uniforme.
- Clasificación de reducción del ruido: 27dB
- Bloquean el ruido, mientras que las voces, las señales, las alarmas y otras frecuencias altas pueden oírse de forma más natural, con menos distorsión, con lo que se combate la sobreprotección y el aislamiento de los trabajadores.
- Su robusto diseño dieléctrico no deformante resiste el uso, incluso cuando es excesivo, al tiempo que protege en entornos eléctricos.
- El ajuste de altura permanece fijo a pesar del desgaste.
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
- La diadema externa no deformante proporciona una mayor comodidad, minimiza la presión sobre la cabeza y resiste un tratamiento duro en los lugares de trabajo más difíciles.
- La diadema con ventilación interior permite una mejor colocación y minimiza la presión sobre la cabeza.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul metalizado |
| Certificaciones/conformidad | NRR 27 |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, construcción, silvicultura, construcción general, construcción pesada, paisajismo, productos de madera, fabricación de metales, petroquímica, acero, minería, transporte, gestión de residuos/servicios públicos |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Material | Plástico |
| Modelo | Sobre la cabeza |