Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Clarity™ C1
Código de producto. 11876940
Change view
Click to view available options
:
C1; diadema
Código de producto.
11876940 C1; diadema
1 options
Código de producto. 11876940 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1011142
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan una atenuación uniforme que permite escuchar las frecuencias de voz con menos distorsión.
  • Tecnología de gestión del sonido
  • Mejoran la comunicación en el trabajo a través de una atenuación uniforme.
  • Clasificación de reducción del ruido: 20dB
  • Las orejeras Clarity bloquean el ruido, mientras que las voces, las señales, las alarmas y otras frecuencias altas pueden oírse de forma más natural, con menos distorsión, con lo que se combate la sobreprotección y el aislamiento de los trabajadores.
  • Su diseño dieléctrico/plástico resiste el uso, incluso cuando es excesivo, al tiempo que protege en entornos eléctricos.
  • El ajuste de altura de clic rápido permanece fijo a pesar del desgaste.
  • Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul metalizado
Certificaciones/conformidad CE cat. 2, NRR 20
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, construcción, silvicultura, construcción general, construcción pesada, paisajismo, productos de madera, fabricación de metales, acero petroquímico
Reducción del ruido nominal (RRN) 20 dB
Tipo de producto Orejeras de diadema
Dieléctrico/a/s Sí
Material Plástico
Modelo Sobre la cabeza