Learn More
Interscience Housing Protection for easySpiral Platers
Descripción
Transparent accessory for spiral plating systems INT-500-250K & INT-565-315G Interscience
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Diluidor y sembrador automáticos |
| Peso (imperial) | 6 lb |
| Anchura (imperial) | 23.23 in. |
| Peso con embalaje (métrico) | 3 kg |
| Descripción | Housing protection for easySpiral platers |
| Anchura (métrico) | 59 cm |
| Tipo de producto | Transparent Housing |
| Para utilizar con (aplicación) | Transparent housing for working outside laminar flow |
| Fondo de la campana extractora (métrico) | 37 cm |
| Tipo de campana extractora | Transparent housing for working outside laminar flow |
| Mostrar más |