Learn More
Abnova™ ADN polimerasa HotTaq
Código de producto. 16092545
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Código de producto. 16092545
Marca: Abnova™ D0011.1000Units
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
HotTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
  • Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
  • Antes de la primera fase de PCR, la ADN polimerasa HotTaq debe activarse con 15 minutos de incubación a 95-97 °C.
Especificaciones
Concentración 10 unidades/μl
Contenido y almacenamiento Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Cantidad 1000 unidades
Para utilizar con (aplicación) PCR
Tampón de almacenamiento Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 %