Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de reacción para almacenamiento HotStart™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elimine las molestas capas de aceite o cera con los tubos de reacción para almacenamiento de pared fina Thermo Scientific™ HotStart™.
Características:
- El gránulo es estable a temperatura ambiente
- Se garantiza el inicio sincronizado de la reacción
- El producto de PCR puede permanecer en el tubo para el análisis posterior
- Las tapas con bisagra permiten el cierre hermético
- Esterilizados previamente, sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | Tiras HotStart Micro 50 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Plano |
| Volumen de la reacción | De 25 a 50 μl |
| Tipo de producto | Tiras |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?